Print…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 313 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Fórmula: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689554
Número CAS: 883898-98-4