Print…
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 285 EUR
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Fórmula: C₆H₃F₂NO
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368235
Número CAS: 870234-98-3