Print…
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 73 EUR
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Fórmula: C₆H₃ClFNO·H₂O
Peso Molecular: 177.561 g/mol
Densidade: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657826
Número CAS: 1196156-07-6