Print…
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6995-1G PC6995-250MG
APOSPC6995-1GEA 441 EUR
APOSPC6995-1G APOSPC6995-250MG
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₃F₃N₂O
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749653
Número CAS: 116548-04-0