Print…
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 0 EUR
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260441
Número CAS: 942069-51-4