Print…
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-fluoropicolinaldehyde, 6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-3-fluoro-2-formylpyridine
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₃BrFNO
Peso Molecular: 203.997 g/mol
Ponto de Fusão: 114…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781224
Número CAS: 885267-36-7