Print…
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Difluorohydrocinnamic acid, 3-(2,5-Difluorophenyl)propionic acid
PC6962-25G PC6962-5G PC6962-1G
APOSPC6962-25GEA 267 EUR
APOSPC6962-25G APOSPC6962-5G APOSPC6962-1G
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116053
Número CAS: 130408-15-0