Print…
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 145 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄F₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09907681
Número CAS: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III