Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 438 EUR
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₄BF₅O₂
Peso Molecular: 225.908 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14892600
Número CAS: 2096332-61-3