Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6951-1G PC6951-5G PC6951-25G
APOSPC6951-1GEA 0 EUR
APOSPC6951-1G APOSPC6951-5G APOSPC6951-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236254
Número CAS: 134099-20-0