4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC6932L-1G
PC6932L-5G
PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA
0
EUR
APOSPC6932L-1G
APOSPC6932L-5G
APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Fórmula:
C₆H₃F₇O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09998187 Número CAS: 243139-64-2 UN: 3261 ADR: 8,III |