Print…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carboxy-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-Carboxy-5-fluoro-4-nitrotoluene
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.136 g/mol
Ponto de Fusão: 211…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847453
Número CAS: 64695-92-7