Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 266.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185875
Número CAS: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III