Print…
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6876-1G PC6876-250MG PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA 281 EUR
APOSPC6876-1G APOSPC6876-250MG APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Fórmula: C₆F₁₃IO₃S
Ponto de ebulição: 87 °C (70 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07778619
Número CAS: 67990-76-5