Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 272 EUR
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N
Ponto de ebulição: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784290
Número CAS: 885276-54-0