Print…
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-3,5-dimethylpyridine
PC6839-1G PC6839-250MG PC6839-5G
APOSPC6839-1GEA 440 EUR
APOSPC6839-1G APOSPC6839-250MG APOSPC6839-5G
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine
Fórmula: C₇H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044345
Número CAS: 111887-71-9