Print…
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 0 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Fórmula: C₂₁H₁₉F₃P·I
Ponto de Fusão: 194…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13563128
Número CAS: 128622-15-1