Print…
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 418 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₃F₅N₂
Peso Molecular: 222.115 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665872
Número CAS: 28196-83-0