Print…
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate, 3-Amino-2-(methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
PC6719-1G PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA 123 EUR
APOSPC6719-1G APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00832742
Número CAS: 256353-38-5