Print…
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Amino-4-fluorophenyl)-1H-imidazole
PC6715-1G PC6715-10G PC6715-5G
APOSPC6715-1GEA 105 EUR
APOSPC6715-1G APOSPC6715-10G APOSPC6715-5G
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
Fórmula: C₉H₈FN₃
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180945
Número CAS: 251649-52-2