Print…
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 458 EUR
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Fórmula: C₂₄F₁₈O₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763620
Número CAS: 14055-56-2