Print…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC6679-1G PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA 104 EUR
APOSPC6679-1G APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09942728
Número CAS: 218610-57-2