Print…
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 126 EUR
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Fórmula: C₉H₁₁FO
Ponto de ebulição: 116 °C (17 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021912
Número CAS: 701-47-3