Print…
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6608-1G PC6608-250MG
APOSPC6608-1GEA 0 EUR
APOSPC6608-1G APOSPC6608-250MG
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2R)-2-Fluoropropan-1-ol
Fórmula: C₃H₇FO
Ponto de ebulição: 115 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763597
Número CAS: 876747-18-1
UN: 1987
ADR: 3,III