Print…
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 244 EUR
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00119559
Número CAS: 306935-07-9