Print…
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 2-Carboxy-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene
PC6531-250MG PC6531-50MG
APOSPC6531-250MGEA 328 EUR
APOSPC6531-250MG APOSPC6531-50MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Ponto de Fusão: 213…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085143
Número CAS: 175202-29-6