Print…
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 116 EUR
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Fórmula: C₉H₆F₁₂O₃
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01723705
Número CAS: 10487-11-3