Print…
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6473-1KG PC6473-5KG
APOSPC6473-1KGEA 0 EUR
APOSPC6473-1KG APOSPC6473-5KG
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-72DE Engineered Fluid
Cleaning and coating solvent
Ponto de ebulição: 45 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 839682-75-6