Print…
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 136 EUR
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Fórmula: C₉H₅F₁₃O₂
Ponto de ebulição: 117…119 °C (10 mm Hg)
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077579
Número CAS: 27854-30-4
UN: 3261
ADR: 8,III