Print…
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 306 EUR
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Fórmula: C₇H₁₁F₃O₃
Ponto de ebulição: 176 °C
Densidade: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784252
Número CAS: 649-67-2