Print…
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 84.6 EUR
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₃
Peso Molecular: 158.076 g/mol
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00088012
Número CAS: 86884-21-1
UN: 3261
ADR: 8 III