Print…
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 2-bromo-2,2-difluoroethanoate, Bromo(difluoro)acetic acid potassium salt, Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC6410-25G PC6410-5G
APOSPC6410-25GEA 430 EUR
APOSPC6410-25G APOSPC6410-5G
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Potassium bromo(difluoro)acetate
Fórmula: C₂BrF₂O₂·K
Peso Molecular: 213.019 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784243
Número CAS: 87189-16-0