Print…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6393-1G PC6393-5G
APOSPC6393-1GEA 0 EUR
APOSPC6393-1G APOSPC6393-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115913
Número CAS: 501701-43-5
UN: 1760
ADR: 8,III