4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6391-5G
PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA
180
EUR
APOSPC6391-5G
APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula:
C₉H₆ClF₃O₃ Peso Molecular: 254.59 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06660286 Número CAS: 886502-42-7 |