Print…
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxy-3-fluorobenzaldehyde
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 145 EUR
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅FO₃
Ponto de Fusão: 216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026481
Número CAS: 604000-97-7