Print…
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆FIO
Ponto de Fusão: 46…46,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026480
Número CAS: 1159512-66-9