Print…
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 48 EUR
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FIO
Peso Molecular: 252.025 g/mol
Ponto de Fusão: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202824
Número CAS: 438050-27-2