Print…
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[(3-Fluorophenyl)amino]propionic acid, 3-((3-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 125 EUR
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784303
Número CAS: 885275-89-8