Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G PC6357-250MG PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA 366 EUR
APOSPC6357-1G APOSPC6357-250MG APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026479
Número CAS: 1159512-65-8
UN: 2735
ADR: 8,III