Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₃
Peso Molecular: 224.109 g/mol
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026477
Número CAS: 1159512-62-5