Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 279 EUR
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₃
Peso Molecular: 238.136 g/mol
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026476
Número CAS: 1159512-61-4