Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Cyanomethyl)-α,α,α,2-tetrafluoroanisole, 2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 192 EUR
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026475
Número CAS: 1159512-60-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III