Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026473
Número CAS: 86256-43-1