Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-formylphenyl methyl sulphone
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 244 EUR
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₃S
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846869
Número CAS: 254878-95-0