Print…
2,5-Difluorostyrene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 232 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Fórmula: C₈H₆F₂
Ponto de ebulição: 56 °C (30 mm Hg)
Densidade: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142841
Número CAS: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III