Print…
2,4-Difluorostyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 0 EUR
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Fórmula: C₈H₆F₂
Ponto de ebulição: 60…62 °C (10 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142824
Número CAS: 399-53-1
UN: 1993
ADR: 3,III