Print…
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 800 EUR
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Peso Molecular: 202.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193051
Número CAS: 932395-40-9
UN: 1993
ADR: 3 III