Print…
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO₂
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176598
Número CAS: 755030-17-2