Print…
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 87 EUR
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆BrFO₂S
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855948
Número CAS: 648904-84-1