Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 117…118,4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09264555
Número CAS: 252561-34-5